Imprimer
6-Hydroxy-1,4-benzodioxane 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2,3-Dihydrobenzo[b][1,4]dioxin-6-ol
OR916527-1G OR916527-250MG OR916527-5G
APOSOR916527-1GEA 89.9 EUR
APOSOR916527-1G APOSOR916527-250MG APOSOR916527-5G
6-Hydroxy-1,4-benzodioxane 96%
6-Hydroxy-1,4-benzodioxane
Formule: C₈H₈O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06656571
Numéro CAS: 10288-72-9