Imprimer
[1,3-Bis(diphenylphosphino)propane]palladium(II) dichloride 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Dichloro[1,3-bis(diphenylphosphino)propane]palladium(II)
OR916291-5G OR916291-1G
APOSOR916291-5GEA 220 EUR
APOSOR916291-5G APOSOR916291-1G
[1,3-Bis(diphenylphosphino)propane]palladium(II) dichloride 98%
[1,3-Bis(diphenylphosphino)propane]palladium(II) dichloride
Formule: C₂₇H₂₆Cl₂P₂Pd
MW: 589.77 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03844773
Numéro CAS: 59831-02-6