Imprimer
1-Methyl-3-phenyl-1H-pyrazole-5-carbaldehyde 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR9159-1G OR9159-250MG
APOSOR9159-1GEA 401 EUR
APOSOR9159-1G APOSOR9159-250MG
1-Methyl-3-phenyl-1H-pyrazole-5-carbaldehyde 97%
1-Methyl-3-phenyl-1H-pyrazole-5-carbaldehyde
Formule: C₁₁H₁₀N₂O
Point de fusion: 95…96.5 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08271941
Numéro CAS: 864068-96-2