Imprimer
1-methyl-1H-indole-5-carbaldehyde 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR9157-1G OR9157-250MG OR9157-5G
APOSOR9157-1GEA 72.5 EUR
APOSOR9157-1G APOSOR9157-250MG APOSOR9157-5G
1-methyl-1H-indole-5-carbaldehyde 97%
1-methyl-1H-indole-5-carbaldehyde
Formule: C₁₀H₉NO
Point de fusion: 84…86 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD08271908
Numéro CAS: 90923-75-4
ONU: 2811
ADR: 6.1,III