Imprimer
1-Methyl-1H-indole-5-carboxylic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR9146-1G OR9146-250MG
APOSOR9146-1GEA 98.6 EUR
APOSOR9146-1G APOSOR9146-250MG
1-Methyl-1H-indole-5-carboxylic acid 97%
1-Methyl-1H-indole-5-carboxylic acid
Formule: C₁₀H₉NO₂
Point de fusion: 221…223 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03839859
Numéro CAS: 186129-25-9