Imprimer
2-Méthylpyrrolidine chlorhydrate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR914558-1G OR914558-5G
APOSOR914558-1GEA 159 EUR
APOSOR914558-1G APOSOR914558-5G
2-Méthylpyrrolidine chlorhydrate 95%
2-Méthylpyrrolidine chlorhydrate
Formule: C₅H₁₁N
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD08274961
Numéro CAS: 54677-53-1