Imprimer
2,4-Dichloro-5-methoxyphenol 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR914535-1G OR914535-250MG
APOSOR914535-1GEA 522 EUR
APOSOR914535-1G APOSOR914535-250MG
2,4-Dichloro-5-methoxyphenol 97%
2,4-Dichloro-5-methoxyphenol
Formule: C₇H₆Cl₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10699699
Numéro CAS: 18113-13-8