o-Anisaldéhyde 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
|
Attention
|
OR914416-100G
OR914416-25G
OR914416-5G
APOSOR914416-100GEA
29
EUR
APOSOR914416-100G
APOSOR914416-25G
APOSOR914416-5G
o-Anisaldéhyde 98%
o-Anisaldéhyde
Formule:
C₈H₈O₂ Point d'ébullition: 238 °C Point de fusion: 34…40 °C Point d'éclair: 117 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00003308 Numéro CAS: 135-02-4 |