Imprimer
5,6,7,8-Tétrahydro-1-naphtol 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR914367-100G OR914367-25G
APOSOR914367-100GEA 278 EUR
APOSOR914367-100G APOSOR914367-25G
5,6,7,8-Tétrahydro-1-naphtol 98%
5,6,7,8-Tétrahydro-1-naphtol
Formule: C₁₀H₁₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001734
Numéro CAS: 529-35-1