Imprimer
3-Bromo-4-chloroaniline 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR914348-25G OR914348-100G OR914348-500G
APOSOR914348-25GEA 26.1 EUR
APOSOR914348-25G APOSOR914348-100G APOSOR914348-500G
3-Bromo-4-chloroaniline 98%
3-Bromo-4-chloroaniline
Formule: C₆H₅BrClN
MW: 206.47 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00173905
Numéro CAS: 823-54-1