Imprimer
2-Bromo-6-nitrobenzaldehyde 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR914307-10G OR914307-1G OR914307-5G
APOSOR914307-10GEA 0 EUR
APOSOR914307-10G APOSOR914307-1G APOSOR914307-5G
2-Bromo-6-nitrobenzaldehyde 98%
2-Bromo-6-nitrobenzaldehyde
Formule: C₇H₄BrNO₃
Point de fusion: 78…82 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09040530
Numéro CAS: 20357-21-5