Imprimer
6-Bromo-1H-indole-3-carboxylic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR914279-1G OR914279-5G OR914279-10G
APOSOR914279-1GEA 33.5 EUR
APOSOR914279-1G APOSOR914279-5G APOSOR914279-10G
6-Bromo-1H-indole-3-carboxylic acid 98%
6-Bromo-1H-indole-3-carboxylic acid
Formule: C₉H₆BrNO₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD05664008
Numéro CAS: 101774-27-0