Imprimer
2-Bromo-4,6-dimethylpyridine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR914244-1G OR914244-5G
APOSOR914244-1GEA 0 EUR
APOSOR914244-1G APOSOR914244-5G
2-Bromo-4,6-dimethylpyridine 98%
2-Bromo-4,6-dimethylpyridine
Formule: C₇H₈BrN
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00082591
Numéro CAS: 4926-26-5