Imprimer
3-Imidazol-1-ylmethylphenylamine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR9140-1G OR9140-250MG
APOSOR9140-1GEA 357 EUR
APOSOR9140-1G APOSOR9140-250MG
3-Imidazol-1-ylmethylphenylamine 97%
3-Imidazol-1-ylmethylphenylamine
Formule: C₁₀H₁₁N₃
Point de fusion: 72…74 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD07801129
Numéro CAS: 120107-85-9
ONU: 2811
ADR: 6.1,III