Imprimer
6-Iodo-pyridin-2-ylamine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 6-Iodopyridin-2-amine
OR913273-1G OR913273-250MG OR913273-5G
APOSOR913273-1GEA 114 EUR
APOSOR913273-1G APOSOR913273-250MG APOSOR913273-5G
6-Iodo-pyridin-2-ylamine 95%
6-Iodopyridin-2-ylamine
Formule: C₅H₅IN₂
MW: 220.01 g/mol
Point de fusion: 109…110 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD07779511
Numéro CAS: 88511-25-5