Imprimer
4-Chloro-1H-indole-3-carboxylic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR913259-1G OR913259-250MG
APOSOR913259-1GEA 54.4 EUR
APOSOR913259-1G APOSOR913259-250MG
4-Chloro-1H-indole-3-carboxylic acid 95%
4-Chloro-1H-indole-3-carboxylic acid
Formule: C₉H₆ClNO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07776617
Numéro CAS: 23872-36-8