Imprimer
(R)-(+)-N-Methoxymethyl-N-(trimethylsilyl)methyl-1-phenylethylamine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (R)-N-(Methoxymethyl)-1-phenyl-N-((trimethylsilyl)methyl)ethanamine
OR913189-1G OR913189-5G
APOSOR913189-1GEA 255 EUR
APOSOR913189-1G APOSOR913189-5G
(R)-(+)-N-Methoxymethyl-N-(trimethylsilyl)methyl-1-phenylethylamine 97%
(R)-(+)-N-Methoxymethyl-N-(trimethylsilyl)methyl-1-phenylethylamine
Formule: C₁₄H₂₅NOSi
MW: 251.4399 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06798959
Numéro CAS: 133407-38-2