(S)-1-(2-Chlorophenyl)ethanol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR913172-1G
OR913172-250MG
APOSOR913172-1GEA
25.8
EUR
APOSOR913172-1G
APOSOR913172-250MG
(S)-1-(2-Chlorophenyl)ethanol 95%
(S)-1-(2-Chlorophenyl)ethanol
Formule:
C₈H₉ClO Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD06659506 Numéro CAS: 131864-71-6 |