Imprimer
7-Methyl-1H-indole-3-carboxylic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR913136-1G OR913136-5G
APOSOR913136-1GEA 24.4 EUR
APOSOR913136-1G APOSOR913136-5G
7-Methyl-1H-indole-3-carboxylic acid 98%
7-Methyl-1H-indole-3-carboxylic acid
Formule: C₁₀H₉NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06203634
Numéro CAS: 30448-16-9