Imprimer
5-Methyl-1H-indole-3-carboxylic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR913133-1G OR913133-5G
APOSOR913133-1GEA 69.6 EUR
APOSOR913133-1G APOSOR913133-5G
5-Methyl-1H-indole-3-carboxylic acid 98%
5-Methyl-1H-indole-3-carboxylic acid
Formule: C10H9NO2
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06203285
Numéro CAS: 10242-02-1