6-(p-Tolyl)pyridin-3-amine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR913128-1G
OR913128-5G
APOSOR913128-1GEA
190
EUR
APOSOR913128-1G
APOSOR913128-5G
6-(p-Tolyl)pyridin-3-amine 98%
6-(p-Tolyl)pyridin-3-amine
Formule:
C12H12N2 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD05864839 Numéro CAS: 170850-45-0 |