Imprimer
5-Methyl-1H-indazole-3-carboxylic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR913075-1G OR913075-250MG
APOSOR913075-1GEA 41.6 EUR
APOSOR913075-1G APOSOR913075-250MG
5-Methyl-1H-indazole-3-carboxylic acid 95%
5-Methyl-1H-indazole-3-carboxylic acid
Formule: C9H8N2O2
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05663986
Numéro CAS: 1201-24-7