Imprimer
2,4-Dimethoxythiophenol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR913049-1G OR913049-5G OR913049-250MG
APOSOR913049-1GEA 185 EUR
APOSOR913049-1G APOSOR913049-5G APOSOR913049-250MG
2,4-Dimethoxythiophenol 95%
2,4-Dimethoxythiophenol
Formule: C₈H₁₀O₂S
MW: 170.2288 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04973436
Numéro CAS: 18906-37-1