Imprimer
3-Methanesulphonyloxymethylpyrrolidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR912949-1G OR912949-5G
APOSOR912949-1GEA 151 EUR
APOSOR912949-1G APOSOR912949-5G
3-Methanesulphonyloxymethylpyrrolidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester 97%
3-Methanesulphonyloxymethylpyrrolidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
Formule: C₁₁H₂₁NO₅S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04038482
Numéro CAS: 141699-56-1