Imprimer
5-Ethyl-2,3-dimethylpyrazine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR912937-25G OR912937-5G
APOSOR912937-25GEA 0 EUR
APOSOR912937-25G APOSOR912937-5G
5-Ethyl-2,3-dimethylpyrazine 95%
5-Ethyl-2,3-dimethylpyrazine
Formule: C₈H₁₂N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04038059
Numéro CAS: 15707-34-3