Imprimer
5-Chloro-1H-indazole-3-carboxylic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR912768-1G OR912768-250MG
APOSOR912768-1GEA 109 EUR
APOSOR912768-1G APOSOR912768-250MG
5-Chloro-1H-indazole-3-carboxylic acid 95%
5-Chloro-1H-indazole-3-carboxylic acid
Formule: C₈H₅ClN₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02326712
Numéro CAS: 1077-95-8