Imprimer
(S)-2-Hydroxybutanoic acid 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR912658-10G OR912658-1G OR912658-5G
APOSOR912658-10GEA 369 EUR
APOSOR912658-10G APOSOR912658-1G APOSOR912658-5G
(S)-2-Hydroxybutanoic acid 96%
(S)-2-Hydroxybutanoic acid
Formule: C₄H₈O₃
Point de fusion: 50…54 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01318568
Numéro CAS: 3347-90-8