Imprimer
4-Amino-3-chlorophenol
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR912578-100G OR912578-25G OR912578-5G
APOSOR912578-100GEA 141 EUR
APOSOR912578-100G APOSOR912578-25G APOSOR912578-5G
4-Amino-3-chlorophenol
4-Amino-3-chlorophenol
Formule: C₆H₆ClNO
Point de fusion: 159…160 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00801116
Numéro CAS: 17609-80-2
ONU: 2811
ADR: 6.1,III