Imprimer
3-Methyl-1H-indazole 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR912540-1G OR912540-5G
APOSOR912540-1GEA 24.4 EUR
APOSOR912540-1G APOSOR912540-5G
3-Methyl-1H-indazole 98%
3-Methyl-1H-indazole
Formule: C₈H₈N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00601361
Numéro CAS: 3176-62-3