Imprimer
Indole-3-carboxylate d'éthyle 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR912467-1G OR912467-5G
APOSOR912467-1GEA 21.5 EUR
APOSOR912467-1G APOSOR912467-5G
Indole-3-carboxylate d'éthyle 95%
Indole-3-carboxylate d'éthyle
Formule: C₁₁H₁₁NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00228454
Numéro CAS: 776-41-0