Imprimer
3-(2-Aminoéthyl)pyridine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 2-(Pyridin-3-yl)ethanamine, 2-(3-Pyridyl)ethylamine
OR912432-10G OR912432-1G OR912432-25G
APOSOR912432-10GEA 203 EUR
APOSOR912432-10G APOSOR912432-1G APOSOR912432-25G
3-(2-Aminoéthyl)pyridine 98%
3-(2-Aminoéthyl)pyridine
Formule: C₇H₁₀N₂
MW: 122.17 g/mol
Point d'ébullition: 128 °C/24mmHg
Densité: 1.04 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00191604
Numéro CAS: 20173-24-4
ONU: 2735
ADR: 8 III