Imprimer
3-Chloropyridine N-Oxide 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR912359-1G OR912359-5G
APOSOR912359-1GEA 0 EUR
APOSOR912359-1G APOSOR912359-5G
3-Chloropyridine N-Oxide 98%
3-Chloropyridine N-Oxide
Formule: C₅H₄ClNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00128857
Numéro CAS: 1851-22-5