Imprimer
2-Aminoimidazole sulphate
Fournisseur: Apollo Scientific
OR912252-100G OR912252-25G
APOSOR912252-100GEA 227 EUR
APOSOR912252-100G APOSOR912252-25G
2-Aminoimidazole sulphate
2-Aminoimidazole sulphate
Formule: C₃H₇N₃O₄S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00050811
Numéro CAS: 36946-29-9