Imprimer
1,2,3,4-Tetrahydroquinaldine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR912093-100G OR912093-25G OR912093-5G
APOSOR912093-100GEA 307 EUR
APOSOR912093-100G APOSOR912093-25G APOSOR912093-5G
1,2,3,4-Tetrahydroquinaldine 95%
1,2,3,4-Tetrahydroquinaldine
Formule: C₁₀H₁₃N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00023886
Numéro CAS: 1780-19-4