Imprimer
5-Chloro-3-hydroxy-2-pyridone 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR912091-10G OR912091-5G
APOSOR912091-10GEA 284 EUR
APOSOR912091-10G APOSOR912091-5G
5-Chloro-3-hydroxy-2-pyridone 95%
5-Chloro-3-hydroxy-2-pyridone
Formule: C₅H₄ClNO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00023474
Numéro CAS: 53233-89-9