Imprimer
DL-tert-Leucine (H-DL-Tle-OH) 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: H-DL-Tle-OH
OR912027-100G OR912027-25G
APOSOR912027-100GEA 219 EUR
APOSOR912027-100G APOSOR912027-25G
DL-tert-Leucine (H-DL-Tle-OH) 97%
DL-tert-Leucine (H-DL-Tle-OH)
Formule: C₆H₁₃NO₂
MW: 131.2 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00065933
Numéro CAS: 33105-81-6