Imprimer
2,3,6-Trichloropyridine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR911758-100G OR911758-25G
APOSOR911758-100GEA 319 EUR
APOSOR911758-100G APOSOR911758-25G
2,3,6-Trichloropyridine 98%
2,3,6-Trichloropyridine
Formule: C₅H₂Cl₃N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00463516
Numéro CAS: 6515-09-9