Imprimer
4-Pyridylacetonitrile hydrochloride 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(Pyridin-4-yl)acetonitrile hydrochloride
OR911754-1G OR911754-25G OR911754-5G
APOSOR911754-1GEA 55.1 EUR
APOSOR911754-1G APOSOR911754-25G APOSOR911754-5G
4-Pyridylacetonitrile hydrochloride 95%
4-Pyridylacetonitrile hydrochloride
Formule: C₇H₇ClN₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012825
Numéro CAS: 92333-25-0