Imprimer
(S)-(-)-4-Chloro-α-methylbenzylamine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR911668-100G OR911668-25G OR911668-5G
APOSOR911668-100GEA 0 EUR
APOSOR911668-100G APOSOR911668-25G APOSOR911668-5G
(S)-(-)-4-Chloro-α-methylbenzylamine 98%
(S)-(-)-4-Chloro-α-methylbenzylamine
Formule: C₈H₁₀ClN
Point d'ébullition: 232 °C/760mmHg
Densité: 1,115 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00671640
Numéro CAS: 4187-56-8
ONU: 2810
ADR: 6.1,II