Imprimer
Fenofibric acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-(4-(4-Chlorobenzoyl)phenoxy)-2-methylpropanoic acid
OR911610-100G OR911610-25G OR911610-5G
APOSOR911610-100GEA 582 EUR
APOSOR911610-100G APOSOR911610-25G APOSOR911610-5G
Fenofibric acid 98%
Fenofibric acid
Formule: C₁₇H₁₅ClO₄
Point de fusion: 187 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00792461
Numéro CAS: 42017-89-0
ONU: 3077
ADR: 9+EHS,III