Imprimer
(±)-Chlorure de tétrahydrofurfuryle 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR911546-100G OR911546-25G
APOSOR911546-100GEA 0 EUR
APOSOR911546-100G APOSOR911546-25G
(±)-Chlorure de tétrahydrofurfuryle 95%
(±)-Chlorure de tétrahydrofurfuryle
Formule: C₅H₉ClO
MW: 120.58 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005370
Numéro CAS: 3003-84-7