Imprimer
2-Propylpyridine-4-carbothioamide 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Propyl-4-pyridinecarbothioamide, 2-Propylthioisonicotinamide, 2-Propylpyridine-4-carbothioamide, Prothionamide
OR911524-100G OR911524-25G
APOSOR911524-100GEA 217 EUR
APOSOR911524-100G APOSOR911524-25G
2-Propylpyridine-4-carbothioamide 98%
2-Propylpyridine-4-carbothioamide
Formule: C₉H₁₂N₂S
MW: 180.27 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00464119
Numéro CAS: 14222-60-7