Imprimer
2-Hydroxyquinoline-4-carboxylic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR911510-100G OR911510-500G
APOSOR911510-100GEA 0 EUR
APOSOR911510-100G APOSOR911510-500G
2-Hydroxyquinoline-4-carboxylic acid 98%
2-Hydroxyquinoline-4-carboxylic acid
Formule: C₁₀H₇NO₃
Point de fusion: 300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00023942
Numéro CAS: 15733-89-8