Imprimer
3-(3-Nitrophenyl)-1H-pyrazole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR9115-1G OR9115-250MG
APOSOR9115-1GEA 46.4 EUR
APOSOR9115-1G APOSOR9115-250MG
3-(3-Nitrophenyl)-1H-pyrazole
3-(3-Nitrophenyl)-1H-pyrazole
Formule: C₉H₇N₃O₂
Point de fusion: 126…128 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00106146
Numéro CAS: 59843-77-5