Imprimer
2-(Méthylthio)pyrazine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR911470-100G OR911470-25G
APOSOR911470-100GEA 58.7 EUR
APOSOR911470-100G APOSOR911470-25G
2-(Méthylthio)pyrazine 98%
2-(Méthylthio)pyrazine
Formule: C₅H₆N₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041024
Numéro CAS: 21948-70-9