Imprimer
D-Tyrosine methyl ester hydrochloride 98+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: H-D-Tyr-OMe.HCl, H-D-Tyr-OMe·HCl
OR911434-100G OR911434-500G OR911434-25G
APOSOR911434-100GEA 111 EUR
APOSOR911434-100G APOSOR911434-500G APOSOR911434-25G
D-Tyrosine methyl ester hydrochloride 98+%
D-Tyrosine methyl ester hydrochloride
Formule: C₁₀H₁₄ClNO₃
MW: 231.676 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00066124
Numéro CAS: 3728-20-9