Imprimer
Bromure de (1-hexadécyl)tributylphosphonium 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Hexadecyltri-n-butylphosphonium bromide, Tributylhexadecylphosphonium bromide, Tributyl(hexadecyl)phosphonium bromide, (n-Hexadecyl)tri-n-butylphosphonium bromide
OR9113-100G OR9113-25G
APOSOR9113-100GEA 219 EUR
APOSOR9113-100G APOSOR9113-25G
Bromure de (1-hexadécyl)tributylphosphonium 95+%
Bromure de (1-hexadécyl)tributylphosphonium
Formule: C₂₈H₆₀BrP
MW: 507.65 g/mol
Point de fusion: 56…58 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011775
Numéro CAS: 14937-45-2