Imprimer
N-Methylpiperidin-3-amine dihydrochloride 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR910998-100G OR910998-25G
APOSOR910998-100GEA 148 EUR
APOSOR910998-100G APOSOR910998-25G
N-Methylpiperidin-3-amine dihydrochloride 97%
N-Methylpiperidin-3-amine dihydrochloride
Formule: C₆H₁₆Cl₂N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00673143
Numéro CAS: 127294-77-3