Imprimer
5-Cyano-1-isopropylbenzimidazole 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR910490-100G OR910490-25G OR910490-5G
APOSOR910490-100GEA 632 EUR
APOSOR910490-100G APOSOR910490-25G APOSOR910490-5G
5-Cyano-1-isopropylbenzimidazole 97%
5-Cyano-1-isopropylbenzimidazole
Formule: C₁₁H₁₁N₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD15143576
Numéro CAS: 1215206-55-5