Imprimer
1-(4-Chlorophényl)imidazole 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR910304-1G OR910304-5G
APOSOR910304-1GEA 75.4 EUR
APOSOR910304-1G APOSOR910304-5G
1-(4-Chlorophényl)imidazole 96%
1-(4-Chlorophényl)imidazole
Formule: C₉H₇ClN₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041208
Numéro CAS: 51581-54-5